Learn More
CD34 Antibody (HPCA1/4393R), Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-20988AF350
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
CD34 Monoclonal antibody specifically detects CD34 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
CD34 | |
Monoclonal | |
Alexa Fluor 350 | |
CD34 antigenhematopoietic progenitor cell antigen CD34, CD34 molecule | |
Synthetic peptide corresponding to CD34 residues within aa285-385 of CD34 was used as an immunogen | |
0.1 mL | |
Adaptive Immunity, Angiogenesis, B Cell Development and Differentiation Markers, Breast Cancer, Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Endothelial Cell Markers, Hematopoietic Stem Cell Markers, Hypoxia, Immunology, Innate Immunity, Mast Cell Markers, Mesenchymal Stem Cell Markers, Myeloid Cell Markers, Myeloid derived Suppressor Cell, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Stem Cell Markers, Tumor Suppressors | |
947 | |
Store at 4°C in the dark. | |
IgG κ |
Immunohistochemistry (Paraffin) | |
HPCA1/4393R | |
50 mM Sodium Borate | |
Rabbit | |
Protein A or G purified | |
RUO | |
Primary | |
Human | |
Purified |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
CD34 Antibody (HPCA1/4393R), Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™ > 0.1 mL, Alexa Fluor 350
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur