Learn More
Kimberly-Clark™ WypAll™
WypAll™
Marke: Kimberly-Clark™ 7225
130.32 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24298" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Reinigungstücher für Oberflächenreinigung, ausgelegt für leichte hygienische Wischvorgänge und Reinigung von Oberflächen im Bereich Lebensmittelzubereitung und Verpflegung
- Die in diesen Papier-Reinigungstüchern verwendete Prägetechnik bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Die WypAll™
Spezifikation
Wiping Paper | |
46 cm | |
24 cm | |
Blau | |
WypAll™ Kleiner Rollenspender 7041 | |
Unsteril |
14.17 in. | |
14.17 in | |
Papier | |
Kompakte Rolle | |
1-lagig | |
Recycelt F2 |