Learn More
Wheaton™ Autoklavierbeutel für hohe Temperaturen
Autoklavierbeutel, ideal für die sichere Entsorgung biologischer Abfälle.
Marke: Wheaton™ 370110
91.08 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Kann bei hohen Temperaturen verwendet werden
- Zur Inaktivierung der widerstandsfähigsten biologischen Proben
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Autoklavieren von Laborabfällen | |
Polypropylen | |
biologische Gefahr | |
Bis zu 135 °C | |
Autoklavierbeutel für biologische Gefahrenstoffe |
Ja | |
Autoklavieren | |
Unsteril | |
200 | |
415 x 600 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Wheaton™ Autoklavierbeutel für hohe Temperaturen > Größe (L x B): 415 x 600 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur