Learn More
Natriumbicarbonat 7,5 % Lösung
GREENER_CHOICE
Natriumbicarbonat 7.5 % Lösung
Marke:  Gibco 25080060
19.95 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10308462
  • 23.88 CHF / 100 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Natriumbicarbonat ist ein Puffer, der häufig zur Aufrechterhaltung des pH-Wertes im Zellkulturmedium in Anwesenheit von 4 – 10 % Kohlendioxid eingesetzt wird. Zusätzlich zur Pufferfunktion unterstützt Natriumbicarbonat die Versorgung der Zellen mit Nährstoffen und ist nur in seltenen Fällen toxisch. Gibco™ Natriumbicarbonat 7.5 % Lösung enthält 75 g Natriumbicarbonat pro Liter Wasser und ist die perfekte Ergänzung zu Trockenpulvermedien während der Rekonstitution. Die endgültige Natriumbicarbonat-Konzentration im Medium ist von der Rezeptur des Mediums und der CO2-Konzentration im Inkubator abhängig.
Verwendung des Produkts
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
cGMP-konformes Fertigungs- und Qualitätssystem an zwei Standorten
Gibco™ Natriumbicarbonat-Lösung wird in einer cGMP-konformen Einrichtung hergestellt, die sich in Paisley, Schottland (Großbritannien) befindet. Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert. Für eine kontinuierliche Versorgung bieten wir eine vergleichbare Gibco™ Natriumbicarbonat-Lösung an, die an unserem Standort in Grand Island (USA) hergestellt wird (25080-094). Diese Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
15 bis 30 °C
7,5 %
Natriumhydrogencarbonat
100 ml
Natriumbicarbonat7.5 % Lösung,100 ml,7.5 % Konzentration, Flüssigkeit, Puffer, in Säugetierzellkulturen verwendet, ideal für die Supplementierung von Trockenpulvermitteln während der Rekonstitution, nur für Forschungszwecke, nicht für Diagnoseverfahren
Flüssig
Säugetierzellkultur
Nur für Forschungszwecke
Name des Produkts
Natriumbicarbonat 7,5 % Lösung > 100 ml