Learn More
Gibco™ HEPES (1 M)
HEPES (1 M)
Marke: Gibco™ 15630056
147.52 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24147" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Gibco™ HEPES (N-2-Hydroxyethylpiperazin-N'-2-ethansulfonsäure) ist ein zwitterionischer, organischer, chemischer Puffer, der häufig in Zellkulturmedien eingesetzt wird. Die Zugabe von 10 bis 25 mM HEPES sorgt für zusätzliche Pufferkapazität, wenn sich die Zellkultur für längere Verarbeitungsdauern außerhalb des CO2 -Inkubators befindet. HEPES-Puffer ist eine gute Wahl für viele Zellkultursysteme, da HEPES membranundurchlässig ist, weniger Auswirkungen auf biochemische Reaktionen hat, chemisch und enzymatisch stabil ist und sich durch geringe Licht- und UV-Absorption auszeichnet.cGMP-Fertigungs- und Qualitätssystem an zwei Standorten
Gibco™ HEPES wird in einer cGMP-konformen Einrichtung hergestellt; diese befindet sich in Paisley, Schottland (Großbritannien). Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller medizinischer Geräte zugelassen und ISO 13485-zertifiziert. Um lückenlose Versorgung zu sichern, bieten wir ein identisches Gibco™ HEPES-Produkt an, das an unserem Standort in Grand Island (USA) hergestellt wird (15630-080). Diese Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller medizinischer Geräte zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
Spezifikation
UV-Licht | |
FDA, Norm ISO 13485 | |
1 m | |
7,2 bis 7,5 | |
100 ml |
HEPES-Puffer | |
HEPES-Pufferlösung, 100 ml, flüssig, Konzentration: 1 M, pH 7,2 bis 7,5, Lagerung bei 2 bis 8 °C, 24 Monate haltbar, für Pharma und Biopharma, Protein-Assays und -Analysen sowie Entdeckung und Validierung von Leit- und Zielstrukturen | |
Säugetierzellkultur | |
Flüssig | |
1/ Pkg. |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
-
Mehrere Hersteller
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten ProdukteAktionscode: 24140Gültig bis zum: 2025-08-24
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 59 % -
Mehrere Hersteller
Krebsforschungskampagne
Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die KrebsforschungAktionscode: 24147Gültig bis zum: 2025-07-31
Neues Angebot Jetzt sparen