Learn More
Natriumbicarbonat 7,5 % Lösung
Natriumbicarbonat 7.5 % Lösung
23.88 CHF - 393.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | 15 bis 30 °C |
---|---|
Konzentration | 7,5 % |
Form | Flüssig |
Produkttyp | Natriumhydrogencarbonat |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Säugetierzellkultur |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10308462
![]() |
Gibco
25080060 |
100 ml |
23.88 CHF
100 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11550626
![]() |
Gibco
25080102 |
20 x 100 ml |
393.00 CHF
20 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Natriumbicarbonat ist ein Puffer, der häufig zur Aufrechterhaltung des pH-Wertes im Zellkulturmedium in Anwesenheit von 4 – 10 % Kohlendioxid eingesetzt wird. Zusätzlich zur Pufferfunktion unterstützt Natriumbicarbonat die Versorgung der Zellen mit Nährstoffen und ist nur in seltenen Fällen toxisch. Gibco™ Natriumbicarbonat 7.5 % Lösung enthält 75 g Natriumbicarbonat pro Liter Wasser und ist die perfekte Ergänzung zu Trockenpulvermedien während der Rekonstitution. Die endgültige Natriumbicarbonat-Konzentration im Medium ist von der Rezeptur des Mediums und der CO2-Konzentration im Inkubator abhängig.Verwendung des Produkts
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
cGMP-konformes Fertigungs- und Qualitätssystem an zwei Standorten
Gibco™ Natriumbicarbonat-Lösung wird in einer cGMP-konformen Einrichtung hergestellt, die sich in Paisley, Schottland (Großbritannien) befindet. Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert. Für eine kontinuierliche Versorgung bieten wir eine vergleichbare Gibco™ Natriumbicarbonat-Lösung an, die an unserem Standort in Grand Island (USA) hergestellt wird (25080-094). Diese Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
Spezifikation
15 bis 30 °C | |
Flüssig | |
Säugetierzellkultur |
7,5 % | |
Natriumhydrogencarbonat | |
Nur für Forschungszwecke |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 36 Monate