Learn More
Gibco™ Natriumbicarbonat 7,5 % Lösung
GREENER_CHOICE
Wird häufig zur Aufrechterhaltung des pH-Wertes im Zellkulturmedium in Anwesenheit von 4 bis 10 % Kohlendioxid eingesetzt.
Marke:  Gibco™ 25080094
26.64 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24147" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12529089
  • 29.98 CHF / 100 Milliliter
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Zusätzlich zur Pufferfunktion unterstützt Natriumbicarbonat die Versorgung der Zellen mit Nährstoffen und ist nur in seltenen Fällen toxisch
  • Formuliert mit 75 g/l Wasser, hervorragend zur Ergänzung des trockenen Pulvermediums während der Rekonstitution
  • Die endgültige Natriumbicarbonat-Konzentration im Medium ist von der Rezeptur des Mediums und der CO2-Konzentration im Inkubator abhängig
  • Hergestellt in einer cGMP-konformen Einrichtung in Grand Island, New York (USA), bei der FDA als Hersteller von Medizinprodukten registriert und gemäß Norm ISO 13485 zertifiziert
Antikörper- und Zellkulturproduktion, Bioproduktion, Zellkultur, Säugetierzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Lagerbedingungen: 15 bis 30 °C
Versandbedingungen: Haltbarkeit bei
Umgebungstemperatur: 18 Monate ab Herstellungsdatum
0,075
Natriumhydrogencarbonat
8,3
Raumtemperatur
Säugetierzellen
Flüssig
Steril gefiltert
100 mL
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer3011286 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number25080094
Chargennummer3011198 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number25080094
Chargennummer2503306 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number25080094
Chargennummer2503300 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number25080094
Chargennummer2503302 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number25080094
Name des Produkts
Gibco™ Natriumbicarbonat 7,5 % Lösung > 100 ml