Learn More
Corning™ Natriumbicarbonatlösung
Wird als Teil des Puffersystems verwendet, das üblicherweise zur Aufrechterhaltung des physiologischen pH-Werts von 7.2 bis 7.4 in Kulturumgebungen verwendet wird
Marke: Corning™ 25-035-CI
Beschreibung
Cellgro umfasst viele von der pharmazeutischen Industrie entwickelte Prinzipien, darunter die Verwendung von Wasser mit WFI-Qualitätsgrad, Tests von Ausgangsstoffen, Prozessphasenüberwachung und Endprodukttests.
- 7.5 % (w/v) Lösung
- Menge: 100 ml
Spezifikation
15 bis 30 °C | |
Natriumhydrogencarbonat | |
Kunststoffflasche | |
6 x 100 mL |
Flüssig | |
Steril gefiltert | |
7,8 bis 8,2 |