Learn More
Natriumbicarbonat 7,5 % Lösung
GREENER_CHOICE
Natriumbicarbonat 7.5 % Lösung
Marke:  Gibco 25080102
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11550626
  • 400.00 CHF / 20 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 06-06-2025
Beschreibung
Natriumbicarbonat ist ein Puffer, der häufig zur Aufrechterhaltung des pH-Wertes im Zellkulturmedium in Anwesenheit von 4 – 10 % Kohlendioxid eingesetzt wird. Zusätzlich zur Pufferfunktion unterstützt Natriumbicarbonat die Versorgung der Zellen mit Nährstoffen und ist nur in seltenen Fällen toxisch. Gibco™ Natriumbicarbonat 7.5 % Lösung enthält 75 g Natriumbicarbonat pro Liter Wasser und ist die perfekte Ergänzung zu Trockenpulvermedien während der Rekonstitution. Die endgültige Natriumbicarbonat-Konzentration im Medium ist von der Rezeptur des Mediums und der CO2-Konzentration im Inkubator abhängig.
Verwendung des Produkts
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
cGMP-konformes Fertigungs- und Qualitätssystem an zwei Standorten
Gibco™ Natriumbicarbonat-Lösung wird in einer cGMP-konformen Einrichtung hergestellt, die sich in Paisley, Schottland (Großbritannien) befindet. Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert. Für eine kontinuierliche Versorgung bieten wir eine vergleichbare Gibco™ Natriumbicarbonat-Lösung an, die an unserem Standort in Grand Island (USA) hergestellt wird (25080-094). Diese Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
15 bis 30 °C
7,5 %
Natriumhydrogencarbonat
20 x 100 ml
Natriumbikarbonat7.5 % Lösung,20 x100 ml,7.5 % Konzentration, Flüssigkeit, Puffer, in Säugetierzellkulturen verwendet, ideal für die Zugabe von Trockenpulvermedium während der Rekonstitution, nur für Forschungszwecke, nicht für Diagnoseverfahren
Flüssig
Säugetierzellkultur
Nur für Forschungszwecke
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumbicarbonat 7,5 % Lösung > 20 x 100 ml