Learn More
Pyrex™ Labware Bürette aus Borosilikatglas, Klasse AS, zertifiziert
Präzisionsgefertigt aus Borosilikatglas, für hohe Genauigkeit. Pyrex™ Laborartikel zertifizierte Büretten aus Borosilikatglas der Klasse AS werden einzeln getestet und mit Zertifikat geliefert, das die genau ausgegebene Menge an drei Punkten auf der Skala anzeigt. Umfasst 1,5 mm schmierstofffreies Schließelement aus PTFE.
Marke: Pyrex 3295/22ASWC
89.43 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Präzisionsgefertigt aus Borosilikatglas, für hohe Genauigkeit.Pyrex™ Laborartikel zertifizierte Büretten aus Borosilikatglas der Klasse AS werden einzeln getestet und mit Zertifikat geliefert, das die genau ausgegebene Menge an drei Punkten auf der Skala anzeigt.Umfasst 1,5 mm schmierstofffreies Schließelement aus PTFE.
- Entspricht ISO 385
- Einzeln geprüft und mit Einzelzertifikat über das an drei Punkten der Skala exakt abgegebene Volumen
- Individuelle Seriennummer und Einzelzertifikat ermöglichen umfassende Rückverfolgbarkeit zu National Standards
- Bei jeder Bürette ist vor dem Ablesen eine Wartezeit von +30 s anzusetzen
- Präzisionsgefertigte Röhre aus Borosilikatglas sorgt für hohe Genauigkeit
- Schmierstofffreies Schließelement 1.5 mm aus PTFE
- Skala in weißem Einbrennlack
Spezifikation
10 ml | |
Borosilikatglas | |
Sperrhahn mit PTFE-Schlüssel | |
PTFE | |
Bürette | |
ISO 385 |
820 mm | |
0,02 mL | |
Weiß | |
±0,02 mL | |
Klasse AS |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
26Stunden
12Minuten
48Sekunden
33