Learn More
Gosselin™ Gosselin™ konischer Behälter aus Polypropylen
Sorgt für sichere Lagerung im Labor. Gosselin™ Konische Behälter sind aus transparentem oder weißem Polypropylen gefertigt.
Marke: Gosselin™ PC200A-03
83.27 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Stoßfest
- Erhabene Graduierungen auf der Außenseite auf klaren Behältern; erhabene Graduierungen auf der Innenseite auf weißen Behältern
- Polyethylen-Schnappverschluss
Spezifikation
Behälter | |
Ja | |
Konisch, zylindrisch | |
200 mL | |
Naturfarben | |
Naturfarben | |
25 ml | |
Natürliche LDPE-Schnappverschlüsse |
Ja | |
Polypropylen | |
Unsteril | |
CE, IVD, EG N°1935/2004 | |
Schnappverschluss | |
62 mm | |
88 mm | |
220/Karton |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30