Learn More
BRAND™ BLAUBRAND™ Compact-Bürette
Mit PTFE-Absperrhahn, schnell demontierbar und leicht zu reinigen.
Marke:  BRAND™ 13913
71.20 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10287162
  • 93.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Die neue Generation der Büretten von BRAND™
  • Mit PTFE-Absperrhahn, schnell demontierbar und leicht zu reinigen.
  • Einfache Reparatur – alle Einzelkomponenten sind austauschbar
  • Borosilikatglas Typ 3.3
  • Abnehmbarer PTFE-Absperrhahn
  • Gemäß DIN EN ISO 385
  • Kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex)
  • Schellbachstreifen
  • Alle BlauBRAND™ Büretten werden mit Chargennummer und zugehörigem Chargenzertifikat des Herstellers pro Verpackungseinheit geliefert
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Spezifikation
    10 ml
    0.02 ml
    ±0.02 ml
    Kompakte Bürette
    DIN EN ISO 385
    Borosilikatglas 3.3
    PTFE
    10 ml
    Klasse AS
    Sonderangebote
    • Mehrere Hersteller
      Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
      Aktionscode: 24138
      Gültig bis zum2025-04-30
    Berichtigung von Produktinhalten
    Name des Produkts
    BRAND™ BLAUBRAND™ Compact-Bürette > Fassungsvermögen (metrisch) 10 ml