Learn More
BRAND™ BLAUBRAND™ Borosilikat-Bürette mit geradem Absperrhahn
Konstruktion aus Borosilikatglas. Kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex.) Lieferung mit Chargennummer und zugehörigem Chargenzertifikat des Herstellers pro Verpackungseinheit.
Marke: BRAND™ 12484
174.34 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Konstruktion aus Borosilikatglas (Boro 3.3)
- Mit geradem Absperrhahn und PTFE-Spindel
- Entspricht DIN EN ISO 385
- Kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex)
- Schellbachstreifen
- Länge ca. 800 mm
- Lieferung mit Chargennummer und zugehörigem Chargenzertifikat des Herstellers pro Verpackungseinheit.
- Auf Wunsch auch mit Einzelzertifikat, USP-Einzelzertifikat oder DAkkS-Kalibrierzertifikat erhältlich
Spezifikation
10 ml | |
Borosilikatglas | |
2 | |
Gerade | |
±0.02 ml | |
Bürette | |
DIN EN ISO 385 |
800 mm | |
0.02 ml | |
Gerader Absperrhahn | |
PTFE | |
10 ml | |
Klasse AS |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Decken Sie sich mit Laborbechern, Kolben und mehr ein, bevor diese Angebote verschwinden.Aktionscode: 24123Gültig bis zum: 2025-06-14
Neues Angebot Jetzt sparen