Learn More
Pyrex™ Labware Schellbach-Bürette aus Borosilikatglas mit PTFE-Küken, Klasse AS
Die Konstruktion aus chemisch beständigem Borosilikatglas entspricht ISO 385. Pyrex™ Labware Schellbach-Büretten aus Borosilikatglas Klasse AS mit Glasschlüssel sind mit einem vertikalen weißen Streifen und einer zentralen blauen Linie versehen, um das genaue Ablesen des Meniskus zu erleichtern. Trichteraufsätze machen das Befüllen einfacher und sicherer. Inklusive fettfreiem, austauschbarem PTFE-Schlüssel mit 1.5 mm-Bohrung.
Marke:  Pyrex 492094
79.20 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12184232
  • 89.20 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 26-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Entspricht ISO 385
  • Skala und Beschriftung in blauem Einbrennlack
  • Bürettenröhre mit Schellbach-Streifen als weißer Streifen mit blauer Mittellinie – vereinfacht das Erkennen des Meniskus – der Meniskus befindet sich genau an dem Punkt, an dem sich die blaue Linie in ein breites und ein schmales Band teilt
  • Mit Trichteransatz für einfacheres und sichereres Einfüllen
  • Bei jeder Bürette ist vor dem Ablesen eine Wartezeit von +30 s anzusetzen
  • Hergestellt aus chemisch beständigem Borosilikatglas
  • Schmierfettfreies, austauschbares Schließelement aus PTFE, mit 1.5 mm Durchmesser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
25 ml
Borosilikatglas
PTFE-Schlüssel mit 1.5 mm-Öffnung
PTFE
Schellbach Bürette
ISO 385
800 mm
0,05 mL
Blau
±0,03 mL
Klasse AS
Dokumentation
Brochures
Name des Produkts
Pyrex™ Labware Schellbach-Bürette aus Borosilikatglas mit PTFE-Küken, Klasse AS > Fassungsvermögen:25 ml; Graduierungen:0,05 ml; Toleranz:±0,03 ml