Learn More
Multiroir™ Aufbewahrungsboxen, durchsichtiges Polystyrol
Multiroir™ Minimax-Aufbewahrungsbehälter aus kristallklarem Polystyrol eignen sich zur Aufbewahrung und zum Transport. Das glasklare Polystyrol ermöglicht die eindeutige Bestimmung des Inhalts von außen. Die Behälter werden mit Trenneinsätzen zur zusätzlichen Ordnung des Inhalts geliefert.
Marke:  Multiroir™ 42031
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11734591
Beschreibung
Beschreibung
  • Transparent wie Glas
  • Geliefert komplett mit Abscheiderkit
  • Verschiedene Kapazitäten
Spezifikation
Spezifikation
Transparent
Rechteckig
Je 12
228 mm
Kristall-Polystyrol
Schubeinsätze
228 x 178 x 48 mm
48 mm
Name des Produkts
Multiroir™ Aufbewahrungsboxen, durchsichtiges Polystyrol > Abmessungen (L x B x H):228 x 178 x 48mm