Learn More
Pyrex™ Labware Bürette aus Borosilikatglas, Klasse AS
Die Konstruktion aus präzisionsgebohrten Rohren (Borosilikatglas) gewährleistet hohe Genauigkeit und entspricht der ISO-Norm 385. Pyrex™ Labware Büretten aus Borosilikatglas Klasse AS enthalten einen fettfreien, austauschbaren Schlüssel aus PTFE mit 1.5 mm Bohrung. Graduierungen in weißer Emaillefarbe erhöhen die Sichtbarkeit bei dunklen Lösungen.
Marke: Pyrex 3295/16AS
52.86 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die Konstruktion aus präzisionsgebohrten Rohren (Borosilikatglas) gewährleistet hohe Genauigkeit und entspricht ISO 385.Pyrex™ Labware Büretten aus Borosilikatglas Klasse AS enthalten einen fettfreien, austauschbaren Schlüssel aus PTFE mit 1,5-mm-Bohrung.Graduierungen in weißer Emaillefarbe erhöhen die Sichtbarkeit bei dunklen Lösungen.
- Entspricht ISO 385
- Präzisionsgefertigte Röhre (Borosilikatglas) sorgt für hohe Genauigkeit
- Bei jeder Bürette ist vor dem Ablesen eine Wartezeit von +30 s anzusetzen
- Skala in weißem Einbrennlack auch bei dunkelfarbigen Lösungen problemlos ablesbar
- Schmierfettfreies, austauschbares Schließelement aus PTFE, mit 1.5 mm Durchmesser
Spezifikation
50 ml | |
Pyrex™ Borosilikatglas | |
Austauschbarer PTFE-Schlüssel für Absperrhahn mit 1.5 mm-Bohrung | |
PTFE | |
Bürette | |
ISO 385 |
820 mm | |
0.1 ml | |
Weiß | |
±0,05 ml | |
Klasse AS |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
21Stunden
17Minuten
53Sekunden
9