Learn More
Pyrex™ Labware Bürette aus Borosilikatglas, Klasse AS
Die Konstruktion aus präzisionsgebohrten Rohren (Borosilikatglas) gewährleistet hohe Genauigkeit und entspricht der ISO-Norm 385. Pyrex™ Labware Büretten aus Borosilikatglas Klasse AS enthalten einen fettfreien, austauschbaren Schlüssel aus PTFE mit 1.5 mm Bohrung. Graduierungen in weißer Emaillefarbe erhöhen die Sichtbarkeit bei dunklen Lösungen.
Marke: Pyrex 3295/12AS
42.43 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die Konstruktion aus präzisionsgebohrten Rohren (Borosilikatglas) gewährleistet hohe Genauigkeit und entspricht ISO 385.Pyrex™ Labware Büretten aus Borosilikatglas Klasse AS enthalten einen fettfreien, austauschbaren Schlüssel aus PTFE mit 1,5-mm-Bohrung.Graduierungen in weißer Emaillefarbe erhöhen die Sichtbarkeit bei dunklen Lösungen.
- Entspricht ISO 385
- Präzisionsgefertigte Röhre (Borosilikatglas) sorgt für hohe Genauigkeit
- Bei jeder Bürette ist vor dem Ablesen eine Wartezeit von +30 s anzusetzen
- Skala in weißem Einbrennlack auch bei dunkelfarbigen Lösungen problemlos ablesbar
- Schmierfettfreies, austauschbares Schließelement aus PTFE, mit 1.5 mm Durchmesser
Spezifikation
10 ml | |
Pyrex™ Borosilikatglas | |
Austauschbarer PTFE-Schlüssel für Absperrhahn mit 1.5 mm-Bohrung | |
PTFE | |
Bürette | |
ISO 385 |
820 mm | |
0.02 ml | |
Weiß | |
±0,02 mL | |
Klasse AS |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Mehrere Hersteller
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Decken Sie sich mit Laborbechern, Kolben und mehr ein, bevor diese Angebote verschwinden.Aktionscode: 24123Gültig bis zum: 2025-06-14
Neues Angebot Jetzt sparen -
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85%