Learn More
Fisherbrand™ Bürette aus Borosilikatglas, Klasse AS, mit Teflonhahn
Entspricht den BS-IS 385-Normen. Die Fisherbrand™ Bürette aus Borosilikatglas Klasse AS mit Teflonhahn ist mit einem austauschbaren PTFE-Hahn mit einzelner Öffnung ausgestattet. Dank der blauen Keramikskala lässt sich das Volumen ganz einfach bestimmen.
Marke: Fisherbrand™ FB50071
217.09 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Hergestellt aus Borosilikatglas
- Einzelbohrung mit austauschbaren Absperrhahn aus PTFE
- Blaue Keramikgraduierungen
- Konformität gemäß Klasse AS, BS-ISO 385
Spezifikation
50 ml | |
0,1 mL | |
Blaue Keramik | |
0.05 ml | |
Klasse AS |
Borosilikatglas | |
Einzelne Öffnung, austauschbarer Sperrhahn | |
PTFE | |
Bürette |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Tage
30Stunden
5Minuten
8Sekunden
7 -
Mehrere Hersteller
Krebsforschungskampagne
Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die KrebsforschungAktionscode: 24147Gültig bis zum: 2025-07-31
-
Mehrere Hersteller
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Decken Sie sich mit Laborbechern, Kolben und mehr ein, bevor diese Angebote verschwinden.Aktionscode: 24123Gültig bis zum: 2025-06-14
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31