Learn More
Schalensitz aus Polyurethan (PU)
Constructed of high quality polyurethane. DBO Sieges™ Polyurethane Contoured Seats are ideal for general lab use.
Marke: mb2 AP1B2D1NE2
Beschreibung
- Dimensions: 610 dia. x 460mmH
- Five Wheels
Spezifikation
Ergonomisch angepasster Sitz | |
Ergonomie | |
610 mm | |
700 mm | |
Konturiert | |
Polyurethan |
Height | |
5-Speichen-Rad | |
Für Drehstühle | |
Je 1 | |
Nein |