Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Kimberly-Clark Professional berührungsfreier automatischer Seifenspender
Schaffen Sie einen hygienischen Arbeitsplatz mit dem schlanken, verchromten, automatischen Handseifenspender Kimberly-Clark Professional™ für Flüssig- oder Schaumseife oder Handdesinfektionsmittel. Der Spender muss nicht berührt werden, was das Risiko von Kreuzkontaminationen senkt.
Marke:  Kimberly-Clark Professional™ 11329
87.29 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12618355
  • 254.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Automatischer Handseifenspender, Chrom, auch geeignet für Handdesinfektionsmittel
  • Spender für Scott™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Berührungsloser Spender
3.9 in.
11.4 in.
7.2 in.
13.3 in.
Hand Sanitizer
Wall Mount
Hinged Lid with Front Opening
1,2 l
Je 1
Gebürstetes Metall
10 cm
29 cm
18.3 cm
33.8 cm
Plastic
1
40.6 oz.
Handreiniger zum Dispensieren
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Kimberly-Clark Professional™ Kimberly-Clark Professional berührungsfreier automatischer Seifenspender > Fassungsvermögen: 1.2 l