Learn More
Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO Untergestelle für Reinluftwerkbänke
Wählen Sie zwischen festen, manuellen und elektrisch verstellbaren Bodenstativen für die Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO Reinbank.
Marke:  Thermo Scientific™ 50109312
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10171813
  • 1527.60 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO Untergestelle für Reinluftwerkbänke mit fester oder einstellbarer Arbeitshöhe (manuell oder elektrisch) für die Heraguard ECO Reinluftwerkbank.
†Dank ihrer Gleichstrommotoren benötigen die Heraguard ECO Werkbänke weniger Energie als herkömmliche Reine Werkbänke mit Wechselstrommotoren und geben dadurch auch weniger Wärme an die Laborumgebung ab. Basierend auf Daten aus internen Messungen und einer Feldstudie der University of Michigan, die in American Biotechnology Laboratory veröffentlicht wurde.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Heraguard ECO 1.2
Ermöglicht verschiedene ECO Arbeitshöhen zwischen 760 bis 960 mm, verstellbar in 50 mm-Schritten.
Verstellbares Untergestell
680 bis 880 mm
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Heraguard™ ECO Untergestelle für Reinluftwerkbänke > Verstellbares Untergestell 1,2m für eine variable Arbeitshöhe von 750 bis 960 mm in Schritten von 50 mm.