Learn More
Carver™ BEHEIZBARE PLATTEN 15 X 15 CM
Die digital gesteuerten beheizten Platten aus Stahl ermöglichen eine präzisere Steuerung. Die beheizten Carver™ Edelstahl-Platten werden automatisch über ein separates Bedienfeld gesteuert.
Marke: Carver™ 4286CE
Beschreibung
- Digitale Steuerung für mehr Präzision.
- Einzelne Temperaturregler steuern die Plattentemperatur automatisch über ein separates Bedienfeld.
- Geeignet für alle Pressen des C-Modells
Spezifikation
230 V | |
Pressen Modell C | |
6 x 6 in. Plattengröße | |
650 °F |