Learn More
Deutsch Neumann™ 2000MM Gas-Sicherheitsschlauch, Laenge 2000 mm .
Marke: Deutsch Neumann™ 3608200
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Zum Anschluss von Gasbrennern. Bestehend aus einem Gummischlauch nach
- DIN 30664-1 und einer eingezogenen Metallspirale sowie beidseitigen Endmuffen. Knickfest. Für alle Gase nach dem DVGW Arbeitsblatt G 260 und bei Druck bis 100 mbar. DVGW-Reg.-Nr. DG-4607AU2366.
- Länge: 2000mm
Spezifikation
Gasleitung | |
Gummi | |
Anschluss von Gasbrennern | |
Je 1 |
1500 mm | |
2000 mm | |
Gummiröhrchen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Deutsch Neumann™ 2000MM Gas-Sicherheitsschlauch, Laenge 2000 mm . > Länge: 2000mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur