Learn More
Bochem™ Runder Drahtkorb
Der Bochem™ Runddrahtkorb besteht aus hochwertigem Edelstahl und verfügt über einen Griff.
Marke:  Bochem™ 10052
Artikelnummer. 10326291
  • 86.90 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Rund
  • Besonders hochwertige Verarbeitung
  • Edelstahl
Spezifikation
Spezifikation
18/10 E-Poli
120 mm
150 mm
Dokumentation
Catalogs
Name des Produkts
Bochem™ Runder Drahtkorb > Länge: 120 mm