Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Kartusche
Gaskartusche, mit Sicherheitsventil.
Marke:  Usbeck Laborgeraete™ 1430
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 10447421
  • 5.66 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Mit Sicherheitsventil
  • Bietet ca. 3 Stunden Nutzung
  • EN 417: 2012
  • 70 % Butan; 30 % Propan
  • Ventilpatrone Typ 1430
  • Gewicht: 220 g
  • Höhe: 92 mm
  • Durchmesser: 104 mm
Spezifikation
Spezifikation
Gaskartusche
400 mL
Je 1
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Gaskartusche / Flüssiggasgemisch
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbares Gas Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H220-Extrem entzündbares Gas.
Sicherheitshinweis
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P377-Brand von ausströmendem Gas: Nicht löschen, bis Undichtigkeit gefahrlos beseitigt werden kann.
  • P381-Alle ndquellen entfernen, wenn gefahrlos möglich.
  • P403-An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
Name des Produkts
Usbeck Laborgeraete™ Kartusche > Größe:Gehäuse 400mL