Learn More
Schalensitz aus Polyurethan (PU)
Constructed of high quality polyurethane. DBO Sieges™ Polyurethane Contoured Seats are ideal for general lab use.
246.00 CHF - 269.00 CHF
Spezifikation
Verstellbar | Height |
---|---|
Rückenausführung | Ergonomie |
Basisausführung | 5-Speichen-Rad |
Durchmesser (metrisch) | 610 mm |
Menge | Je 1 |
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11937264
|
mb2
AP3XB2D1NE2 |
660 mm |
269.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11927834
|
mb2
AP1B2D1NE2 |
700 mm |
246.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Dimensions: 610 dia. x 460mmH
- Five Wheels
Spezifikation
Height | |
5-Speichen-Rad | |
Je 1 | |
Nein | |
Polyurethan |
Ergonomie | |
610 mm | |
Konturiert | |
Ergonomisch angepasster Sitz |