Learn More
Axygen™ Axygen™ PCR-Röhrchen, 8er-Streifen
In einer Vielzahl von Farben für die einfache Probenidentifizierung lieferbar. Axygen™ 8-Röhrchen PCR-Streifen, 0.2 ml, bestehen aus robustem Polypropylen. Jedes nicht sterile, konische Röhrchen verfügt über eine gleichmäßig dünne Wanddicke. Werden mit flacher oder gewölbter Kappe zum Verhindern eines Probenverlustes oder ohne Kappe verkauft.
Marke: Axygen™ PCR-0208-V
Beschreibung
In einer Vielzahl von Farben für die einfache Probenidentifizierung erhältlich. Axygen™ 8-Röhrchen PCR-Streifen, 0.2 ml, bestehen aus robustem Polypropylen. Jedes nicht sterile, konische Röhrchen verfügt über eine gleichmäßig dünne Wanddicke. Erhältlich mit flachen oder gewölbten Kappen für
- PCR tubes strips designed to fit a wide variety of thermal cyclers
- Ultra-thin and consistent wall thickness allows precise thermal transfer
- Domed or flat insertion caps ensure a tight fit that prevents sample evaporation
- Certified RNase-/DNase-free and nonpyrogenic
- Manufactured with 99.9% pure virgin polypropylene
- Available in a variety of colors for easy sample identification
Spezifikation
RNase, DNase, pyrogen-free | |
0.2 mL | |
Polypropylene | |
Conical | |
Polypropylene | |
Sold Separately | |
Thin Wall 8-Strip PCR Tube |
Violet | |
125/Pk., 1250/Cs. | |
Thermal cyclers for thermal transfer applications | |
Non-sterile | |
4000 x g | |
Strip |