Learn More
Invitrogen™ Bolt™ Welcome Pack with iBlot™ 3 System
Das Bolt Welcome Pack with iBlot 3 System bietet eine Komplettlösung von der Proteintrennung bis hin zum Western Blotting durch die Kombination eines Bolt Welcome Packs A mit dem iBlot 3 Western Blot Transfer Device und iBlot 3 Transfer Stacks, Midi, NC (Nitrocellulose) anstelle einer Packung Bolt Gele.
Marke: Invitrogen™ NW0412AIB3
4149.60 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Das Bolt Welcome Pack with iBlot 3 System bietet eine Komplettlösung von der Proteintrennung bis hin zum Western Blotting durch die Kombination eines Bolt Welcome Packs A mit dem iBlot 3 Western Blot Transfer Device und iBlot 3 Transfer Stacks, Midi, NC (Nitrocellulose) anstelle einer Packung Bolt Gele.Das Bolt Welcome Pack A umfasst einen Mini Gel Tank sowie alle notwendigen Bolt Gele und Puffer, die Sie für einen Gellauf benötigen.
Inhalt des Bolt Welcome Packs with iBlot 3 System:
• iBlot 3 Western Blot Transfer Device
• iBlot 3 Transfer Stacks, Midi, NC (1 Schachtel)
• Mini Gel Tank
• Bolt 4 – 12 % Bis-Tris Plus Gele, 10 Wells (1 Schachtel)
• Bolt MES Running Buffer (20x, 500 ml)
• Bolt LDS Sample Buffer (4x, 10 ml)
• Bolt Sample Reducing Agent (10x, 10 ml)
• PageRuler Plus Prestained Protein Ladder, 10 bis 250 kDa (2 x 250 µl)
Informationen zum Mini Gel Tank
Der Mini Gel Tank ist mit allen Novex, NuPAGE und Bolt Bis-Tris Plus Mini-Gelen kompatibel. Jeder Mini Gel Tank fasst bis zu zwei Gele pro Lauf. Das einzigartige Tankdesign ermöglicht eine praktische parallele Gelbeladung und eine optimale Sicht bei der Verwendung. Optimierte Bedingungen mit konstanter Spannung ermöglichen einen Durchlauf der Bolt Bis-Tris Plus Gele mit dem MES Laufpuffer in etwa 20 Minuten. Laufzeiten schwanken je nach Pufferbedingungen und der eingesetzten Stromversorgung.
Informationen zu Bolt Bis-Tris Plus Gelen
Bolt Bis-Tris Plus Gele sind vorgegossene Polyacrylamidgele, die zur optimalen Trennung von Proteinen unter denaturierenden Bedingungen entwickelt wurden. Ähnlich wie NuPAGE Bis-Tris Gele bieten Bolt Bis-Tris Plus Gele ein gleichbleibend hohes Gel-Leistungsverhalten und eine pH-neutrale Umgebung, was Proteinmodifikationen verringert. Bolt Bis-Tris Plus Gele verfügen über das einzigartige WedgeWell Design, das eine einfachere Probenbeladung und ein bis zu 2-fach größeres Probenvolumen als bei anderen Standardfertiggelen ermöglicht. Bolt Bis-Tris Plus Gele sind in vier Konzentrationen und in mehreren Well-Formaten erhältlich. Jede Schachtel enthält 10 Gele.
Informationen zum iBlot 3 Western Blot Transfer Device
Das iBlot 3 Western Blot Transfer Device ist ein Gerät für den Dry-Transfer, das die Übertragung beim Western Blotting einfach, effizient und zuverlässig innerhalb von nur drei Minuten durchführt, ohne dass flüssige Puffer notwendig sind. Das iBlot 3 System ist sowohl mit Nitrocellulose- als auch mit Polyvinylidenfluorid(PVDF)-Membranen kompatibel und bietet ein vergleichbares oder sogar besseres Leistungsverhalten, verglichen mit herkömmlichen Wet-Transferverfahren, in einem Bruchteil der Zeit. Das Blot 3 Western Blot Transfer Device ist ein integraler Bestandteil des iBlot 3 Dry-Blotting-Systems, das aus dem Transfergerät und Einweg-Transferstapeln besteht, welche die erforderlichen Puffer und die Transfermembran (Nitrocellulose oder PVDF) enthalten.
Spezifikation
• iBlot 3 Gel Transfer Device • Western Blot Roller • iBlot 3 Transfer Stacks, Midi, Nitrocellulose • Mini Gel Tank • Bolt 4 – 12 % Bis-Tris Plus Gele, 10 Wells (1 Schachtel) • Bolt MES Running Buffer (20x, 500 ml) • Bolt LDS Sample Buffer (4x, 10 ml) • Bolt Sample Reducing Agent (10x, 10 ml) • PageRuler Plus Prestained Protein Ladder, 10 bis 250 kDa (2 x 250 μl) |
|
Mini | |
Bolt™, iBlot™ 3 | |
Bis-Tris Plus | |
10-Well | |
3,5 bis 260 kDa | |
1,0 mm |
Western Blot | |
Nitrozellulose, PVDF | |
4 bis 12% | |
Less waste, Sustainable packaging, Sustainable disposal | |
1 Begrüßungspaket | |
Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis |