Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylen, Ballonflasche
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Nalgene™ autoklavierbaren Ballonflaschen sind eine ausgezeichnete Wahl für große Mengen von Nährmedien, für die Impfstoffherstellung sowie die Aufbewahrung großer Mengen von Medien und Chemikalien. Diese Ballonflaschen aus naturfarbenem Polypropylen haben eine große Öffnung für leichtes Befüllen und Ausgießen und sind mit einem weißen 83B-Polypropylen-Verschluss und einer Dichtung aus TPE (thermoplastischem Elastomer) ausgestattet.
Die Flaschen können an kundenspezifische Anforderungen für Flüssigkeitstransfers angepasst werden. Sie passen perfekt zu einer Vielzahl optionaler 83B-Verschlüsse mit Schlauchanschlüssen (wie z. B. Nalgene™ Top Works™, Nalgene™ Befüll-/Belüftungsverschlüsse) und maßgeschneiderten Schlauchkits.
- Praktische Henkel am Flaschenhals für einfaches Transportieren und Ausgießen, auch mit Handschuhen
- Erhältlich in Größen von 10, 20 und 50 Liter für eine Vielzahl biopharmazeutischer Anwendungen
- Graduierungen in Schritten von 1 gal. 5 l zur einfachen Handhabung
- Nalgene Top Works Flüssigkeitstransfersysteme (Kat.-Nr. 2135) ermöglichen einen bequemen aseptischen Transfer
- Autoklavierbar/mit Graduierung/auslaufsicher†
Bestellinformationen:
- Zusätzliche optionale Verschlüsse: Nalgene Schnellbefüll/-belüftungsschraubverschlüsse (Kat.-Nr. 2158) oder Nalgene Befüll-/Belüftungsverschlüsse (Kat.-Nr. 2162)
- Weiteres Zubehör: Nalgene Schlauchkupplungen (Kat.-Nr. 6149)
- Kundenspezifische Schlauchsätze sind erhältlich. Den entsprechenden Thermo Scientific Konfigurator finden Sie unter www.thermoscientific.com/tubingconfigurator.com
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Kapazität (angloamerikanisch) | 2,6 gal. |
Kapazität (metrisch) | 10 l |
Verschlussmaterial | Polypropylen |
Verschlussgröße | 83 B |
Farbe | Weiß |
Beschreibung | Polypropylen-Ballonflasche mit Griff |
Außendurchmesser (metrisch) | 250 mm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Verwendung mit großen Mengen von Kulturmedien, für die Impfstoffherstellung, für große Medienmengen und für die Lagerung von Chemikalien, Media/Buffer Storage, Storage, Transportation |
Höhe (metrisch) mit Verschluss | 389 mm |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Dokumentation
Product Information
Schematics & Diagrams
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1424480 | Konformitätsbescheinigung | 18/03/2025 | 2250-0020 |
1421882 | Konformitätsbescheinigung | 23/01/2025 | 2250-0020 |
1420296 | Konformitätsbescheinigung | 20/01/2025 | 2250-0020 |
1420295 | Konformitätsbescheinigung | 16/01/2025 | 2250-0020 |
1419039 | Konformitätsbescheinigung | 31/12/2024 | 2250-0020 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24155Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
31Stunden
8Minuten
31Sekunden
53
† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100 mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2 psig for 2 minutes, and no water escapes. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100 mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.