Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ quadratische PETG-Medienflaschen mit Verschluss Artikelnummer.: 10484481
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ Nalgene™ quadratische PETG-Medienflaschen mit Verschluss
Artikelnummer. 10484481
125 ml
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
1000 ml
2000 ml
Artikelnummer. 10484481
Marke: Thermo Scientific™ 20190125
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Vermeiden Sie kostenintensives Waschen, Entpyrogenisieren und Sterilisieren im Autoklav dank dieser Flaschen, die sich perfekt für die Lagerung und Probenaufbewahrung von aktiven pharmazeutischen Inhaltsstoffen und Zwischenprodukten eignen.
Vermeiden Sie kostenintensives Waschen, Depyrogenisieren und Sterilisieren im Autoklav dank der nicht pyrogenen, quadratischen Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG-Medienflaschen mit Verschluss. Sie eignen sich perfekt für die Lagerung und Probenaufbewahrung aktiver pharmazeutischer Inhaltsstoffe sowie von Zwischenprodukten. Sie finden ebenfalls Verwendung bei der Herstellung und Aufbewahrung von Puffern und Kulturen oder bei der langfristigen Lagerung ph-sensitiver Flüssigkeiten wie etwa Kulturmedien.
Eigenschaften:
  • Aus haltbarem und bruchsicherem Polyethylenterephthalat-G-Copolymer (PETG)
  • Geeignet für Tiefkühllagerung bis -40 °C
  • Schrumpfband um Verschluss und Hals für manipulationssichere Dichtung
  • Auslaufsichere Flaschen und HDPE-Verschlüsse
  • Steril und pyrogenfrei
  • Auch mit geringem Partikelgehalt erhältlich
  • Umfangreiche Validierungsunterlagen stehen zu Ihrer Verfügung
Bestellinformationen:
  • Eingeschweißt auf Tabletts verpackt.
Hinweis:
  • Die 2 l-Flaschen haben eingeformte Handgriffe.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 125 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 4 oz.
Farbe Durchsichtig
Durchmesser (angloamerikanisch) 2,13 in.
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals 1.10 Zoll
Innendurchmesser (metrisch) Hals 28 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gefrierlagerung bis zu minus 40 Grad C, Media/Buffer Storage, Storage
Material PETG
Anzahl pro Karton 48/Cs.
Anzahl pro Packung 24/Pk.
Sterilität Steril
Temperaturbereich (metrisch) -70°C to 70°C
Zertifizierung/Konformität Die Flaschen und Verschlüsse sind zertifiziert gammasterilisiert (SAL 10-6), pyrogenfrei und nicht zytotoxisch und erfüllen die Vorschriften der USP Klasse VI.
Closure Included Ja
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Graduated Ja
Öffnung Eng
Form Quadratisch
Höhe (metrisch) 110 mm
Produkttyp Medienflasche
Höhe (angloamerikanisch) 4,33 Zoll
Verschlussmaterial HDPE
Verschlussgröße 38 bis 430 mm
Durchmesser (metrisch) 54 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ quadratische PETG-Medienflaschen mit Verschluss >