Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylen, Ballonflasche
Die Thermo Scientific™ Nalgene™ autoklavierbaren Ballonflaschen sind eine ausgezeichnete Wahl für große Mengen von Nährmedien, für die Impfstoffherstellung sowie die Aufbewahrung großer Mengen von Medien und Chemikalien.
Marke:  Thermo Scientific™ 2250-0050
121.26 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10507701
  • 215.00 CHF / 1 Stück
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Aktionscode 24108 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Nalgene™ autoklavierbaren Ballonflaschen sind eine ausgezeichnete Wahl für große Mengen von Nährmedien, für die Impfstoffherstellung sowie die Aufbewahrung großer Mengen von Medien und Chemikalien. Diese Ballonflaschen aus naturfarbenem Polypropylen haben eine große Öffnung für leichtes Befüllen und Ausgießen und sind mit einem weißen 83B-Polypropylen-Verschluss und einer Dichtung aus TPE (thermoplastischem Elastomer) ausgestattet.
Die Flaschen können an kundenspezifische Anforderungen für Flüssigkeitstransfers angepasst werden. Sie passen perfekt zu einer Vielzahl optionaler 83B-Verschlüsse mit Schlauchanschlüssen (wie z. B. Nalgene™ Top Works™, Nalgene™ Befüll-/Belüftungsverschlüsse) und maßgeschneiderten Schlauchkits.
Hauptmerkmale:
  • Praktische Henkel am Flaschenhals für einfaches Transportieren und Ausgießen, auch mit Handschuhen
  • Erhältlich in Größen von 10, 20 und 50 Liter für eine Vielzahl biopharmazeutischer Anwendungen
  • Graduierungen in Schritten von 1 gal. 5 l zur einfachen Handhabung
  • Nalgene Top Works Flüssigkeitstransfersysteme (Kat.-Nr. 2135) ermöglichen einen bequemen aseptischen Transfer
  • Autoklavierbar/mit Graduierung/auslaufsicher†
Bestellinformationen:
  • Zusätzliche optionale Verschlüsse: Nalgene Schnellbefüll/-belüftungsschraubverschlüsse (Kat.-Nr. 2158) oder Nalgene Befüll-/Belüftungsverschlüsse (Kat.-Nr. 2162)
  • Weiteres Zubehör: Nalgene Schlauchkupplungen (Kat.-Nr. 6149)
  • Kundenspezifische Schlauchsätze sind erhältlich. Den entsprechenden Thermo Scientific Konfigurator finden Sie unter www.thermoscientific.com/tubingconfigurator.com
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
20 l
83 B
Polypropylen-Ballonflasche mit Griff
Zur Verwendung mit großen Mengen von Kulturmedien, für die Impfstoffherstellung, für große Medienmengen und für die Lagerung von Chemikalien, Media/Buffer Storage, Storage, Transportation ​
Griffe
Je 1
Nicht steril
22.5 l
5,3 gal.
Polypropylen
Weiß
282 mm
526 mm
Polypropylen
Ballonflasche mit Griff
5,5 gal.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1430193 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum20/06/2025 Catalog Number2250-0050
Chargennummer1426515 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum17/04/2025 Catalog Number2250-0050
Chargennummer1424916 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum10/04/2025 Catalog Number2250-0050
Chargennummer1424187 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum02/03/2025 Catalog Number2250-0050
Chargennummer1422563 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum28/02/2025 Catalog Number2250-0050
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
  • Invitrogen , ABI Applied Biosystems , Thermo Scientific , Affymetrix eBioscience
    Exklusive Einsparungen für den Erfolg Ihrer Forschung.
    Aktionscode: 24108
    Gültig bis zum2025-06-27
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylen, Ballonflasche > Fassungsvermögen: 5,0 gal. (20 l)
† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100 mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2 psig for 2 minutes, and no water escapes. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100 mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.