Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Ballonflaschen-Ersatzschraubverschlüsse und -dichtungen Artikelnummer.: 10525571
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ Nalgene™ Ballonflaschen-Ersatzschraubverschlüsse und -dichtungen
Artikelnummer. 10525571
83B, Verschluss, Polypropylen
Click to view available options
Verschlussgröße:
100 mm
120 mm
53B
83B
Produkttyp:
Schraubverschluss
Schraubverschluss und Dichtung
Verschluss
Material:
HDPE
Polypropylen
Silikon, PTFE
TPE
Artikelnummer. 10525571
Marke: Thermo Scientific™ 7121600830
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit der Verwendung von Thermo Scientific™ Nalgene™ Ersatzverschlüssen und Dichtungen ein garantiert leckagefreies System.
Gewährleistung leckagefreier Dienste mit sicher sitzenden Thermo Scientific™ Nalgene™ Ersatz-Schraubverschlüssen und Dichtungen für Nalgene Ballonflaschen.
  • Kompatibel mit Nalgene Ballonflaschen
Garantie: 90 Tage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Weiß
Beschreibung Ersatzverschluss
Material Polypropylen
Anzahl pro Karton 2
Anzahl pro Packung 2
Closure Included Ja
Autoklavierbar Autoklavierbar
Produkttyp Verschluss
Zur Verwendung mit (Geräte) Große Nalgene Ballonflaschen und Flaschen
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 83B
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1409019 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum20/06/2024 Catalog Number712160-0830
Chargennummer1404688 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum15/04/2024 Catalog Number712160-0830
Chargennummer1401501 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum28/02/2024 Catalog Number712160-0830
Chargennummer1398202 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum30/12/2023 Catalog Number712160-0830
Chargennummer1397412 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum30/12/2023 Catalog Number712160-0830
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.
† Nalgene verwendet den Begriff auslaufsicher: a) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit Verschlüssen unter 100 mm, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 2 Min. lang einem Druck von 2 mbar standhalten und kein Wasser austritt; b) bei Flaschen/Kolben/Kanister/Trichter-Verschlusssystemen mit 100 mm großen oder größeren Verschlüssen, wenn sie mit Wasser gefüllt und auf dem Kopf stehend 15 Min. lang kein Wasser austreten lassen. Hinweis: Mit anderen Flüssigkeiten können diese Tests zu abweichenden Ergebnissen führen. Um eine sichere Anwendung zu gewährleisten, sollten Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Verschlüsse unter den bei den vorgesehenen Anwendungen vorherrschenden Bedingungen getestet werden. Thermo Scientific Nalgene Flaschen und Ballonflaschen sind mit ihren entsprechenden Nalgene Verschlüssen auslaufsicher bei Raumtemperatur und -druck.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Ballonflaschen-Ersatzschraubverschlüsse und -dichtungen >