Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylene, Wide-Mouth Carboy with Handle
Kann verwendet werden mit: Lagerung und Transport von Feststoffen, Pulvern und Flüssigkeiten; autoklavierbar; Verschlussmaterial: Polypropylen; Farbe: Weiß
Marke: Thermo Scientific™ 2235-0020
57.26 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Lagern und transportieren Sie Feststoffe, Flüssigkeiten und Pulver in autoklavierbaren Thermo Scientific™ Nalgene™ Weithalsballonflaschen aus Polypropylen mit Griffen. Diese langlebigen Ballonflaschen aus Polypropylen (PP) verfügen über eine praktische Weithalsöffnung für problemlose Entnahme und Reinigung. Die breitschultrigen Griffe ermöglichen selbst mit Handschuhen ein problemloses Tragen und Entleeren.
- Graduierungen in Schritten von 1 gal. 5 l zur einfachen Handhabung
- Weite Öffnung zur Aufnahme von Kopfmischern
- Autoklavierbar
- Auslaufsichere† 100 mm-Schraubverschlüsseaus weißem PP
Spezifikation
Autoklavierbar | |
10 l | |
100 – 415 mm | |
Autoklavierbare Weithals-Ballonflasche mit Griffen | |
Feststoffe, Pulver und Flüssigkeiten lagern und transportieren, Media/Buffer Storage, Storage, Transportation | |
343 mm | |
Polypropylen | |
6/Cs. | |
Ballonflasche mit Griff | |
3 gal. |
2,6 gal. | |
Polypropylen | |
Weiß | |
250 mm | |
Graduierung in Litern | |
Griffe | |
Weit | |
Je 1 | |
Unsteril | |
12 l |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1271371 | Konformitätsbescheinigung | 10/09/2024 | 2235-0020 |
1405626 | Konformitätsbescheinigung | 10/05/2024 | 2235-0020 |
1402818 | Konformitätsbescheinigung | 23/03/2024 | 2235-0020 |
1397331 | Konformitätsbescheinigung | 05/12/2023 | 2235-0020 |
1393991 | Konformitätsbescheinigung | 17/10/2023 | 2235-0020 |
† The term leakproof applies to Thermo Scientific Nalgene products that meet the following criteria: a) Bottle/flask/funnel closure systems with closures smaller than 100 mm, after they are filled with water, inverted, withstand air pressure of 2 psig for 2 minutes, and no water escapes. b) Bottle/funnel/flask closure systems of larger than 100 mm after they are filled with water, inverted for 15 minutes, and no water escapes. Note: these tests, using other liquids, may not yield the same results. To ensure safe usage, customers are advised to test Thermo Scientific Nalgene bottles and closures under conditions of their planned applications. Thermo Scientific Nalgene products are leakproof at ambient temperature and pressure when used with their Nalgene closures.