Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylen-Schottverschraubungen, 13 mm
Kann verwendet werden mit: Nalgene Flaschen- und Ballonverschlüsse
Marke:  Thermo Scientific™ 6149-0001
18.41 CHF gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10576732
  • 21.85 CHF / 2 Stück
Lager vorrätig
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Mit den autoklavierbaren Thermo Scientific™ Nalgene™ Verschlüssen aus Polypropylen mit gestuften Anschlussstücken können Sie Schlauchsätze für den aseptischen Transfer von Flüssigkeiten an die entsprechenden Kulturgefäße anpassen. Diese Verschlüsse eignen sich für nahezu alle Nalgene Flaschen- und Ballonverschlüsse. Die Verschlüsse sind vorgebohrt und können daher problemlos und verlässlich vor Ort vorbereitet werden.
Eigenschaften:
  • Verschlüsse sind für (zwei) 0,25″ Anschlussstücke geeignet
  • Anschlussstücke, beidendig gestuft, ausrüstbar mit Schläuchen für Innen- und Außenbehälter
Im Lieferumfang enthalten:
Anleitung, Bohrschablone, zwei gerippte Stecknippelverbindungen aus Polypropylen, Acetylmuttern, Silikondichtungen und TPE-Anschlusskappen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0,5 in.
Nalgene-Flaschen und Ballonflaschen
2
Pack of 2
13 mm
Polypropylen
Anschlüsse
Dokumentation
Schematics & Diagrams
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer7452527010 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum06/05/2025 Catalog Number6149-0001
Chargennummer7450766010 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum18/02/2025 Catalog Number6149-0001
Chargennummer7450111010 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum18/02/2025 Catalog Number6149-0001
Chargennummer7449227010 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum27/01/2025 Catalog Number6149-0001
Chargennummer7444975010 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum20/01/2025 Catalog Number6149-0001
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylen-Schottverschraubungen, 13 mm > Schlauchgröße: 13 mm (0,50 Zoll)
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.