Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polycarbonate Biotainer™ Flaschen und Ballonflaschen
Beschreibung
Verringern Sie das Risiko einer Kontamination durch Verschleppung und sparen Sie sich die Kosten für Reinigung, Sterilisation und die entsprechenden Validierungen. Verwenden Sie die sterilen, gebrauchsfertigen Thermo Scientific™ Nalgene™ Biotainer™ Flaschen und Ballonflaschen, die speziell für Hersteller pharmazeutischer und biologischer Produkte entwickelt wurden. Hervorragend geeignet zum Einfrieren.
- Haltbares, durchscheinendes PC gewährleistet die Integrität der Probe
- Verschlüsse besitzen eine Silikoneinlage für Auslaufsicherheit†
- Individuelle Anpassungsmöglichkeiten für den Flüssigkeitstransfer
- Umfangreiche Validierungsunterlagen stehen zu Ihrer Verfügung
- Geeignet zur Lagerung bei Temperaturen von -100 °C bis +100 °C
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 10 l |
Kapazität (angloamerikanisch) | 338,1 oz. |
Farbe | Durchsichtig |
Innendurchmesser (metrisch) Hals | 48 mm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Einfrieren, Media/Buffer Storage, Sampling, Storage, Transportation |
Material | Polycarbonat |
Anzahl pro Karton | 2/Cs. |
Sterilität | Steril |
Temperaturbereich (metrisch) | -100°C to 100°C |
Auskleidungsmaterial | Silikon |
Mehr anzeigen |
Dokumentation
Scientific Resources
Brochures
Product Information
Specification Sheets
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1386665 | Konformitätsbescheinigung | 10/12/2024 | 3410-42 |
1382218 | Konformitätsbescheinigung | 10/12/2024 | 3410-42 |
1358322 | Konformitätsbescheinigung | 10/12/2024 | 3410-42 |
1314537 | Konformitätsbescheinigung | 10/12/2024 | 3410-42 |
1378791 | Konformitätsbescheinigung | 10/12/2024 | 3410-42 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 85% -
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten. Anmerkung: Nicht auf Heizplatten verwendbar.