Learn More
Fisherbrand™ Laborflasche aus Glas mit GL45 Schraubverschluss
Alle ansehen Fisherbrand ProdukteBeschreibung
Diese Glas-Medienflaschen eignen sich für zahlreiche allgemeine Laboranwendungen. Fisherbrand™ wiederverwendbare Glas-Medienflaschen mit Verschluss haben eine praktische große Öffnung, eine verbesserte Graduierung und einen Ausgießring aus Polypropylen. Mit durchsichtigem (naturfarbenem), tropffreiem, austauschbarem Polypropylen-Tropfring.
- Permanenter Markierungspunkt aus weißem Email
- GL 45 Schraubgewinde
- Ohne Einlage
- Autoklavierbar (bis 140 °C)
- Borosilikatglas
- Kappe aus Polypropylen
Bestellinformation
Flaschen mit 2000 ml und mehr werden in der Stückzahl 1 geliefert.
Spezifikation
Spezifikation
Fassungsvermögen | 1000 ml (33.8 oz.) |
Kapazität (metrisch) | 1000 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 33.8 oz. |
Farbe | Naturfarben |
Durchmesser (angloamerikanisch) | 3,9 in. |
Innendurchmesser (angloamerikanisch) Hals | 1.18 Zoll |
Innendurchmesser (metrisch) Hals | 30 mm |
Enthält | Klarer, tropffreier Polypropylen-Ausgussring |
Material | Glas |
Sterilität | Unsteril |
Mehr anzeigen |
Videos
-
Fisherbrand Reusable Glass Media Bottles With Cap POTM December
-
Fisherbrand Reusable Glass Media Bottles With Cap POTM December FR
-
Fisherbrand Reusable Glass Media Bottles With Cap POTM December DE
Dokumentation
Scientific Resources
Brochures
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
-
Mehrere Hersteller
Zurück zum Labor Sommersemester
Sparen Sie bis zu 94% bei Teaching Lab EssentialsAktionscode: 25721Gültig bis zum: 2025-05-01
Neues Angebot Jetzt sparen -
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 70% -
Mehrere Hersteller
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Decken Sie sich mit Laborbechern, Kolben und mehr ein, bevor diese Angebote verschwinden.Aktionscode: 24123Gültig bis zum: 2025-06-14
Neues Angebot Jetzt sparen