Learn More
Thermo Scientific™ Hochbeanspruchbare Nalgene™ Vakuumballonflasche aus Polypropylen mit Griff
Kann verwendet werden mit: Ideal für extremste Betriebsbedingungen; Autoklavierbar; Verschlussmaterial: Polypropylen; Farbe: Weiß
Marke: Thermo Scientific™ 2226-0020
80.37 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Nalgene™ hochbelastbare Vakuum-Ballonflaschen aus Polypropylen sind als Vakuumfallen nutzbar, halten ein volles Vakuum bis zu acht Stunden und eignen sich für die extremsten Betriebsbedingungen. Die Flaschen sind aus dickwandigem, naturfarbenem Polypropylen für zusätzliche Festigkeit hergestellt und werden mit einem weißen 83B-PP-Verschluss mit einer Dichtung aus TPE (thermoplastischem Elastomer) geliefert. Die Flaschen können an kundenspezifische Anforderungen für Flüssigkeitstransfers angepasst werden. Sie passen perfekt zu einer Vielzahl optionaler 83B-Verschlüsse mit Schlauchanschlüssen (wie z. B. Nalgene™ Top Works™, Nalgene™ Befüll-/Belüftungsverschlüsse) und maßgeschneiderten Schlauchkits.
- Autoklavierbar, wenn die Gewindeverbindungen der Verschlüsse getrennt wurden und das Gefäß leer ist
- Nicht zur Verwendung mit Druck ausgelegt
Bestellinformationen:
- Als Verschlussoptionen bei Vakuumanwendungen zu verwenden mit Schnell-Befüll-/Belüftungsverschlüssen (Bestell- Nr. 2158) oder Nalgene Füll-/Belüftungsverschlüsse (Kat.-Nr. 2162)
- Ein weiteres Zubehör sind Nalgene Gerippte Schottverschraubungen (Kat.- 6149)
- Für Größen von 1 bis 5 Liter gibt es Nalgene-Flaschen für höchste Beanspruchung (Kat.-Nr. 2126)
Spezifikation
Autoklavierbar | |
10 l | |
83 B | |
Strapazierfähige Vakuum-Ballonflaschen | |
Ideal für die extremsten Einsatzbedingungen, Media/Buffer Storage, Storage, Transportation | |
Polypropylen | |
Je 1 | |
Nicht steril | |
12 l |
2,6 gal. | |
Polypropylen | |
Weiß | |
250 mm | |
Griffe | |
6/Cs. | |
Ballonflasche mit Griff | |
3 gal. |