Learn More
Thermo Scientific™ Microplate Reader Verification Plates
Thermo Scientific Mikrotiterplatten-Lesegerät-Prüfplatten sind spezielle Systeme zur Leistungsüberprüfung, mit denen die wichtigsten Leistungsparameter von Thermo Scientific Multiskan FC, Multiskan Sky, Luminoskan, Fluoroskan FL und Varioskan LUX überprüft und dokumentiert werden können.
Marke: Thermo Scientific™ N03394
3766.75 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25043" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific Mikrotiterplatten-Lesegerät-Prüfplatten sind spezielle Systeme zur Leistungsüberprüfung, mit denen die wichtigsten Leistungsparameter von Thermo Scientific Multiskan FC, Multiskan Sky, Luminoskan, Fluoroskan FL und Varioskan LUX überprüft und dokumentiert werden können.
Mit Multiskan-Prüfplatten und der spektrophotometrischen Prüfplatte können Sie Parameter wie photometrische Genauigkeit, Präzision und Linearität sowie Wellenlängengenauigkeit und Streulichtstrahlung überprüfen.Die Lumiwell luminometrische Prüfplatte ist eine unabhängige Referenz für relative Lichteinheiten für die Luminometrie mit den Thermo Scientific Lumineszenz-Mikrotiterplatten-Lesegeräten.
Wir empfehlen eine regelmäßige Neukalibrierung der Prüfplatten. Die Häufigkeit der Kalibrierung hängt von der Nutzung und den Laborverfahren ab. Die Neukalibrierung sollte jedoch mindestens alle zwei Jahre durchgeführt werden.
Spezifikation
Spektralphotometrische Prüfplatte | |
Prüfplatte | |
NPL (UK National Physical Laboratory) und NIST (US National Institute for Standards and Technology) Traceable Spectrophotometrische Verifizierungsplatte Kalibrationszertifikat Adapter für spektrophotometrische Verifizierungsplatte USB-Speichergerät einschließlich SkanIt™ Softwaresitzungen und Referenzdateien Tragetasche für die spektrophotometrische Verifizierungsplatte |
Varioskan LUX Mikrotiterplatten-Lesegerät, Multiskan Sky, Multiskan Skyhigh | |
Varioskan™ |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.