Learn More
Thermo Scientific™ Zubehör für digitale Mikrotiterplatten-Schüttler
Verschiedene Zubehörteile für digitale Mikrotiterplatten-Schüttler
Marke: Thermo Scientific™ 88882116
Beschreibung
Verschiedene Zubehörteile für digitale Mikrotiterplatten-Schüttler
Service Plan
Standardgarantie von Thermo, Reparaturservice und kostenlose Ersatzteile innerhalb der Garantie
Serviceleistungen
2 Jahre
Specifications
Plattform | |
Edelstahl | |
11,49 in. | |
10,82 in. | |
Große Plattform | |
L groß |
Analysenzertifikat (COA), Konformitätszertifikat (COC) | |
292 x 275 x 25 mm | |
292 mm | |
275 mm | |
Taumelschüttler, Rotator, Mischer | |
2 Jahre |
Product Suggestions
Customers who viewed this item also viewed.
Special Offers
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.