Learn More
Attune™ Abschaltlösung (1x)
Marke:  Invitrogen A24975
55.65 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15351086
  • 59.50 CHF / 250 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Attune™ Shutdown Lösung ist ein Reinigungspuffer, der im automatisierten Shutdown-Verfahren für das Attune™ Durchflusszytometer mit akustischer Fokussierung verwendet wird.
Minimierte Blasenbildung
Diese azidfreie Abschaltlösung wurde entwickelt, um die Blasenformulierung, die über Nacht in den Systemlinien auftreten kann, zu minimieren, um die Flüssigkeitsleitungen sauber zu halten und das mikrobielle Wachstum in den Flüssigkeitsleitungen zu minimieren.
Verwendet für die Instrumentenwartung
Der Abschaltzyklus wird am Ende eines jeden Tages verwendet, um sicherzustellen, dass alle Probenflüssigkeiten und Farbstoffe aus dem System entfernt wurden und dass die Flüssigkeitslinien und -pumpen mit Attune™ Shutdown Lösung gefüllt werden, um zu verhindern, dass sich Salzablagerungen in den Leitungen bilden. Das Abschalten dauert ca. 20 Minuten, die meisten Schritte werden jedoch automatisch und unter der Kontrolle der Attune™ zytometrischen Software ausgeführt. Abschaltverfahren sollten mindestens einmal täglich durchgeführt werden, auch wenn das Gerät für den Dauerbetrieb vorgesehen ist. Die ordnungsgemäße Reinigung des Geräts gewährleistet einen konsistenten und präzisen Betrieb.
Praktisch
Die gebrauchsfertige  1x-Abschaltlösung wurde entwickelt, um die Verdünnung vor der Verwendung sowie den Zugriff auf ein gereinigtes Wassersystem zu vermeiden.
Hochwertig
Attune™ Abschaltlösung wird in einer sterilen Umgebung vorbereitet, gefiltert und verpackt, um höchste Qualität zu gewährleisten. Jede Charge ist anhand ihrer Chargennummer rückverfolgbar und wurde für die Verwendung mit dem Attune™ Durchflusszytometer mit akustischer Fokussierung validiert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Attune™
250 ml
Durchflusszytometer – Lösung zum Herunterfahren
Bei Raumtemperatur lagern.
Attune™ Durchflusszytometer mit akustischer Fokussierung
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer6227928 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/04/2025 Catalog NumberA24975
Chargennummer6194301 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/02/2025 Catalog NumberA24975
Chargennummer6165663 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/11/2024 Catalog NumberA24975
Chargennummer6120047 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/08/2024 Catalog NumberA24975
Chargennummer3795856 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/04/2024 Catalog NumberA24975
Name des Produkts
Attune™ Abschaltlösung (1x) > 250 ml