Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Polyacrylamide Desalting Columns, 1.8K MWCO, 5 mL
Die porösen Gelfiltersäulen auf Polyacrylamidbasis eignen sich zur Trennung von Proteinen und anderen Makromolekülen aus Puffersalzen und Reagenzien mit geringem Molekulargewicht.
Marke: Thermo Scientific™ 43426
259.26 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Pierce Polyacrylamid-Entsalzungssäulen sind gebrauchsfertige Einweg-Gelfiltersäulen zum Separieren von Proteinen und anderen Makromolekülen von Puffersalzen und Reagenzien mit geringem Molekulargewicht.
Polyacrylamid-Entsalzungssäulen sind vorgefüllt mit porösen Polyacrylamidgranulat mit einem Molekulargewichtsausschlusswert (MWCO) von 2 K oder 6/7 K. Die drei verschiedenen Größen der vorgefüllten Säulen sind für die Verarbeitung von Proben zwischen 30 μl und 2,5 ml geeignet. Die größeren Säulen wurden zum Entsalzen biologischer Proben durch Schwerkraft entwickelt. Die kleinen Zentrifugationssäulen (nur 7 K MWCO) wurden für die Verwendung mit einer Mikrozentrifuge entwickelt. Anders als Gelfilterharze auf Basis von Dextran, Zellulose und anderen Polysacchariden unterliegt Polyacrylamidharz in Perlenform keiner enzymatischen Degradation und dient nicht als Nährstoff für mikrobielles Wachstum. Das Resin ist sehr hydrophil. Diese Eigenschaft minimiert die Wahrscheinlichkeit einer unspezifischen Bindung und von problematischen Interaktionen mit typischen wässrigen Probenkomponenten. Oxidationsmittel und Hydrazide können ohne chemische Interaktion mit dem Stützmittel verarbeitet werden. Das Resin ist bei Erhitzung und unter extremen pH-Werten jedoch für die Hydrolyse von Amidgruppen anfällig. Dieses Resin kann bei nahezu neutralen Bedingungen autoklaviert werden.Besondere Merkmale:
Formate: Vorgepackte 5 ml- und 10 ml-Säulen, schwerkraftbasiert (nur 1,8K und 6K MWCO) und 0,7 ml-Mikrozentrifugensäulen (nur 7K MWCO)
Harztyp: Poröses Polyacrylamid mit Beads
Granulatkörnung: 90 bis 180 μm Durchmesser (6K- und 7K-Harze); 45 bis 9 μm Durchmesser (1,8K-Harz)
Flussrate: Bis zu 2,5 ml/min (schnell im Vergleich zu anderen Entsalzungsharzen)
Chemische Stabilität: kompatibel mit Wasser, Salzlösungen, vielen organischen Lösungsmitteln und alkalischen oder sauren Bedingungen
Mechanische Stabilität:mittlere Stabilität im Vergleich zu anderen Harzen für die Gel-Filtration
Wärmestabilität:das Harz ist ohne Beeinträchtigung seiner chromatographischen Eigenschaften 30 Minuten lang bei 120 °C trocken oder in Lösung mit neutralem pH-Wert autoklavierbar
Produktspezifische Merkmale:
- 1,8K MWCO-Harz (nur 5 ml-Säule) ermöglicht eine hocheffiziente Wiederfindung aller Peptide und Proteine, die größer als 1.800 Dalton sind. Nur Salze und sehr kleine Verbindungen (kleiner als 100 MW) werden komplett entfernt
- 6K MWCO-Harz (nur 5 ml- und 10 ml-Säulen) gewinnt Proteine, die größer als 6.000 Dalton sind, mit hoher Effizienz zurück; Salze und kleine Verbindungen (kleiner als 1.000 MW) werden komplett entfernt
- 7K MWCO-Harz (nur 0,7 ml-Spin-Säulen) gewinnt Proteine, die größer als 7.000 Dalton sind, mit hoher Effizienz zurück; Salze und kleine Verbindungen (kleiner als 1.000 MW) werden komplett entfernt
Enthält:
Vorgepackte Säulen mit Kappe (oben und unten)
Empfohlen für:
Entfernen von Salzen aus Proteinlösungen; Entfernen von Phenolen aus Nukleinsäurezubereitungen; Abscheiden von überschüssigen Quervernetzungen aus Konjugatzubereitungen; Entfernen von überschüssigen Derivatmitteln aus modifizierten Proteinen; Abscheiden von nicht reagierten Färbemitteln aus fluoreszenten Antikörpern; Abscheiden von freien radioaktiven Markierungen aus markierten Proteinen; Austauschen eines Puffers gegen einen anderen
Spezifikation
Pierce™ Polyacrylamide Desalting Columns, 1.8K MWCO, 5 mL | |
Nach Eingang bei 4 °C lagern Nicht einfrieren. Das Produkt wird bei Umgebungstemperatur versendet. | |
Pufferaustausch, Protein | |
1,8 kDa | |
Ja | |
1,25 mL |
Entsalzungssäule | |
Schwerkraftfluss-Säule | |
Größenausschluss, Polyacrylamid-Harz | |
Pierce™ | |
5 Säulen |