Learn More
Bel-Art™ PIPETTE RACK WILL HOLD PIPETTES 220MM WITH
Fasst Pipetten waagrecht ohne Druck auf empfindliche Spitzen
Marke: Bel-Art™ H18960-0000
120.80 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Fasst 12 Voll- oder Messpipetten mit einem Fassungsvermögen von 1 ml und mehr
- Die Polyethylenhalterung ist 24.1 x 17.8 cm (9.5 x 7 Zoll) breit und 29.2 cm (11.5 Zoll) hoch
- Der Abstand zwischen den Platten beträgt 21.3 cm (8.375 Zoll) mit einer Tragschiene an der Oberseite mit einem Durchmesser von 1.9 cm (0.75 Zoll)
- Für Pipetten mit einer Länge von mehr als 22 cm (8.625 Zoll) geeignet
Spezifikation
Pipettengestell | |
Nicht autoklavierbar | |
Glass and Plastic Pipets | |
12 | |
None | |
Non-sterile | |
7 in. | |
11,5 in. |
2 x 6 | |
White | |
Polyethylen | |
Teardrop-shaped Openings | |
No | |
17,8 cm | |
29,2 cm |