Learn More
Implen™ NanoPhotometer™ NP80 Mikrovolumen- und Küvetten- UV-VIS Spektralphotometer
Das Implen NanoPhotometer™ NP 80 UV/Vis-Spektralphotometer für NanoVolume und Küvetten-Anwendungen. Quantifizieren Sie DNA, RNA und Proteine und scannen Sie andere Proben innerhalb von Sekunden.
Marke: Implen™ NP80-Touch
Beschreibung
Das flexible Implen NanoPhotometer™ NP80 UV-Vis-Spektralphotometer ermöglicht Küvetten- und NanoVolume-Messungen. Es liefert vollständige Scan-Daten von 200 bis 900 nm für verschiedene biowissenschaftliche Anwendungen wie die Quantifizierung von Nukleinsäuren, Proteinen oder Zellkulturen. Das eigenständige Design mit integriertem Touchscreen und geringer Stellfläche macht es ideal für die Laborarbeit.
Störende Oberflächenspannung und Verdampfungseffekte werden durch die Kompression der Probe eliminiert. Während der gesamten Lebensdauer ist keine Neukalibrierung erforderlich. Optionale CFR21-Software für Konformität mit 21 CFR Teil 11 in GxP-Umgebungen erhältlich.
- dsDNA-Nachweisbereich: 1 ng/µl bis 16.500 ng/µl
- BSA-Nachweisbereich: 0,03 mg/ml bis 478 mg/ml
- Mindestprobengröße: 0,3 µl
- Scanbereich: 200 bis 900 nm
- Küvettenleistung: 0 bis 2,6 A
- Integrierter Vortex für Röhrchen bis zu 2,0 ml
- Zeitmessungen für den gesamten Scan-Bereich: 2,5 bis 4,0 Sekunden
- Vorprogrammierte Anwendungen für (markierte) Nukleinsäuren (DNA, RNA, Oligos), (markierte) Proteine, Proteinassays (Bradford, BCA, Lowry), Kinetik, OD600 und manuelle Methoden
- Die automatische Probenahmefunktion wird automatisch gestartet, sobald der Probenarm geschlossen wird
- Dank True Path Technology™ ist eine Neukalibrierung nicht nötig
- Unabhängig von der Oberflächenspannung der Probe dank Sample Compression Technology™
- Sample Control™ und Blank Control™ für die Analyse der Probenqualität und die Identifizierung von Verunreinigungen
- Steuerungsoptionen: Integrierter 7-Zoll-Touchscreen, Computer und Tablet
- Ein- & Ausgangsanschlüsse 2x USB A, USB B, HDMI, Ethernet, WLAN
- Software, konform mit 21 CFR Teil 11 (optional)
- Integrierter Dateiserver
- LIMS-Integration durch REST-API
- Hergestellt in Deutschland
Spezifikation
< 1,75 % bei 0,7 A bei 280 nm des Messwerts | |
8,5 mm | |
CCD-Array mit 3648 Elementen | |
20 x 20 x 12 cm | |
Xenon-Blitz | |
90/250 V | |
Nukleinsäuren, Protein-UV, Protein-Assays, Kinetik, OD600, Wellenlänge, Wellenscan, Standardkurve, Absorptionsverhältnis, Konzentration, benutzerdefiniert | |
1 bis 16.500 ng/μl | |
NP80-Touch | |
Küvette, 37 °C ±0,5 °C | |
Linux-basiertes NPOS | |
< 0,5 % bei 240 nm mit NaI | |
± 0,75 nm |
0,02 bis 330 A NanoVolume, 0 bis 2,6 A Küvette | |
2x USB A, USB B, Ethernet, WLAN | |
Handschuhkompatibler 7-Zoll-Touchscreen, 1024 x 600 Pixel | |
Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Portugiesisch, Russisch, Chinesisch, Japanisch | |
<1,8 nm | |
200 bis 900 nm | |
Netzteil, USB-Kabel, Staubschutzabdeckung, Softwarehandbuch & | |
2,5 bis 4,0 s | |
1 | |
0,67 und 0,07 mm | |
0,3 bis 2 μl | |
Windows 7, 8, 10 (32 & 64 bit); OS X, iOS; Android OS | |
5 kg |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Nur für Forschungszwecke