Learn More
Thermo Scientific™ Klebematten für Solaris™ Open Air Schüttler & temperaturgesteuerte Schüttler und MaxQ™ 6000 Schüttler
Kombinieren Sie die Thermo Scientific™ Solaris™ Schüttler Universal-Klammern, um den individuellen Bedürfnissen im Labor gerecht zu werden. Die Klebematten sind mit allen Thermo Scientific™ Solaris- und MaxQ-Plattformen kompatibel und können auf die richtige Größe zugeschnitten werden.
Marke: Thermo Scientific™ 300349
67.27 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Mix and match Thermo Scientific™ Solaris™ shaker accessories to suit individual needs in the laboratory. Adhesive mats are compatible with all Thermo Scientific™ Solaris and MaxQ platforms and can be cut to size.
Die quadratische klebende Kolbenmatte misst 23 cm (9 in.) und ist kompatibel mit MAXQ Schüttler-Plattformen.
Spezifikation
Matte | |
23 x 23 cm (9 x 9 in.) | |
Klebende Kolbenmatte, 9 x 9 in. (23 x 23 cm) | |
MaxQ™ Schüttler-Plattform |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30