Learn More
Phosflow Lyse/Fix-Puffer 5x, BD
Zum Lysieren und Fixieren von Vollblut zur Verwendung mit der intrazellulären Durchflusszytometrie
Marke:  BD Biosciences 558049
690.15 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15839178
  • 695.00 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Kann zum Lysieren roter Blutkörperchen und zur Fixierung von Leukozyten in einem einzigen Schritt verwendet werden. Dadurch können Forscher Kinasen, Phosphatasen und/oder Proteasen schnell inaktivieren und den Phosphorylierungszustand der Zelle in vivo untersuchen
  • Dem Reagenz wird nachgesagt, dass es die Lichtstreuungseigenschaften der Zelle beibehält
  • Kann für Vollblut von Mensch und Maus verwendet werden
  • Die Vollblutlyse hat sich bei der Vorbereitung von PBMCs für die Analyse von Lymphozyten-Subsets als ebenso wirksam erwiesen wie die Dichtegradientenzentrifugation
  • In vielen Fällen können phospho-spezifische Antikörper gleichzeitig mit der Färbung von Zelloberflächenmarkern (z. B. CD-Marker) verwendet werden; jedoch sind nicht alle Zelloberflächenmarker mit dem BD Phosflow Lyse/Fix-Puffer kompatibel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Klar
Flüssig
RUO
Raumtemperatur
250 ml
Lyse/Fix-Puffer
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Phosflow Lyse/Fix-Puffer 5x, BD > 250 ml