Learn More
Thermo Scientific™ Microplate Reader Verification Plates
Thermo Scientific Mikrotiterplatten-Lesegerät-Prüfplatten sind spezielle Systeme zur Leistungsüberprüfung, mit denen die wichtigsten Leistungsparameter von Thermo Scientific Multiskan FC, Multiskan Sky, Luminoskan, Fluoroskan FL und Varioskan LUX überprüft und dokumentiert werden können.
2840.00 CHF - 4885.00 CHF
Spezifikation
Plattentyp Prüfplatte
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Produkttyp Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Produkttyp Enthält Preis Menge & Verfügbarkeit  
11958995
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
24072800
Multiskan-Prüfplatte, 8 Wellenlängen NPL (National Physical Laboratory) Traceable Multiskan™ Verifizierungsplatte
Kalibrationszertifikat
USB-Speichergerät einschließlich SkanIt™ Softwaresitzungen und Referenzdateien
Tragetasche für Multiskan™ Verifizierungsplatte
2840.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 17-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12463458
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
2806460
Prüfplatte Lumiwell Luminometrische Verifizierungsplatte
Kalibrationszertifikat
Tragetasche Lumiwell Verifizierungsplatte
4885.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 03-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11560715
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
N03394
Spektralphotometrische Prüfplatte NPL (UK National Physical Laboratory) und NIST (US National Institute for Standards and Technology) Traceable Spectrophotometrische Verifizierungsplatte
Kalibrationszertifikat
Adapter für spektrophotometrische Verifizierungsplatte
USB-Speichergerät einschließlich SkanIt™ Softwaresitzungen und Referenzdateien
Tragetasche für die spektrophotometrische Verifizierungsplatte
3555.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 06-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17104669
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
24072805
Multiskan-Prüfplatte, 16 Wellenlängen NPL (National Physical Laboratory) Traceable Multiskan™ Verifizierungsplatte
Kalibrationszertifikat
USB-Speichergerät einschließlich SkanIt™ Softwaresitzungen und Referenzdateien
Tragetasche für Multiskan™ Verifizierungsplatte
3430.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 19-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific Mikrotiterplatten-Lesegerät-Prüfplatten sind spezielle Systeme zur Leistungsüberprüfung, mit denen die wichtigsten Leistungsparameter von Thermo Scientific Multiskan FC, Multiskan Sky, Luminoskan, Fluoroskan FL und Varioskan LUX überprüft und dokumentiert werden können.
Mit Multiskan-Prüfplatten und der spectrophotometrischen Prüfplatte können Sie Parameter wie photometrische Genauigkeit, Präzision und Linearität sowie Wellenlängengenauigkeit und Streulichtstrahlung überprüfen. 
Die Lumiwell luminometrische Prüfplatte ist eine unabhängige Referenz für relative Lichteinheiten für die Luminometrie mit den Thermo Scientific Lumineszenz-Mikrotiterplatten-Lesegeräten.
Wir empfehlen eine regelmäßige Neukalibrierung der Prüfplatten. Die Häufigkeit der Kalibrierung hängt von der Nutzung und den Laborverfahren ab. Die Neukalibrierung sollte jedoch mindestens alle zwei Jahre durchgeführt werden.
Spezifikation
Spezifikation
Prüfplatte
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Microplate Reader Verification Plates