Learn More
Invitrogen™ Hefe-tRNA
Lieferung in lyophilisierter Form
Marke:  Invitrogen™ 15401029
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11518736
  • 506.00 CHF / 50 Milligramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Hefe tRNA eignet sich als Träger für die Nukleinsäure-Aufreinigung und Präzipitationsverfahren.
Array CGH, Genexpressionsanalyse und Genotypisierung, Genotypisierung und Genomprofilierung, Microarray-Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis oder Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Hefe-tRNA
Hefe-tRNA
Träger für Nukleinsäure-Fällungen
Lyophilisiertes Pulver
Im Gefrierschrank lagern (-5 bis -30 °C).
Freigegeben für den Versand ohne Kühlung oder auf nassem Eis oder Trockeneis
50 mg
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer3072400 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number15401029
Chargennummer2601321 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number15401029
Chargennummer2215247 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number15401029
Chargennummer2525508 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number15401029
Chargennummer2779690 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number15401029
Sonderangebote
Sonderangebote
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Invitrogen™ Hefe-tRNA > 50mg