Learn More
Invitrogen™ Humane Cot-1 DNA™
Effektive Bibliothek-Screening-Sonde für somatische Zellhybrid-Bibliotheken und Durchfluss-sortierte Chromosomenbibliotheken aus somatischen Zellhybriden
Marke: Invitrogen™ 15279011
Includes: Diese DNA wird mit 1 mg/ml in 10 mM Tris-HCl (pH 7,4), 1 mM EDTA geliefert.
Beschreibung
Menschliche Cot-1-DNA wird im Allgemeinen verwendet, um die nichtspezifische Hybridisierung beim Mikroarray-Screening zu blockieren. Sie kann auch verwendet werden, um repetitive DNA-Sequenzen für die direkte Zuordnung menschlicher DNA oder die Zuordnung genomischer Klone zu Panels von somatischen Zellenhybriden für Chromosomlokalisierung durch Southern-Blotting zu unterdrücken.
Über Cot-1-DNA
Menschliche Cot-1-DNA ist plazentare DNA, überwiegend mit einer Größe von 50 bis 300 bp und angereichert für repetitive DNA-Sequenzen wie Mitglieder der Alu- und Kpn-Familie. Die gelieferte Menge pro Packung ist ausreichend für 5 bis 10 Southern- oder 500 In-situ-Hybridisierungen.
Leistungs- und Qualitätskontrolle
Reinheit und DNA-Größe werden durch Agarosegel-Elektrophorese verifiziert. Die Konzentration wird spektralphotometrisch durch Verdünnung menschlicher Cot-1-DNA im Verhältnis 1:100 in 50 mM NaOH sowie mit dem Umrechnungsfaktor 0,033 μg/μl/A260 überprüft. Andere Methoden zur Ermittlung der Konzentration liefern möglicherweise unterschiedliche Ergebnisse.
Array CGH, Zellanalyse, Zelluläre Bildgebung, ChIP-on-Chip, Chromatin-Biologie, Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung, Genexpressionsanalyse und Genotypisierung, Genotypisierung und Genomprofilierung, in-situ-Hybridisierung (ISH), Microarray-Analyse, RNAi, Epigenetik und nicht codierende RNA-Forschung
Bestellinformation
Versandbedingung: Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis
Spezifikation
DNA-QK | |
Cot-1-DNA | |
Human | |
Blockiert unspezifische Hybridisierungen |
Diese DNA wird mit 1 mg/ml in 10 mM Tris-HCl (pH 7,4), 1 mM EDTA geliefert. Bei -20 °C lagern. |
|
Zugelassen für den Versand auf Nass- oder Trockeneis | |
Cot-1 DNA™ | |
500μ g |