Learn More
Invitrogen™ Hefe-tRNA
Lieferung in lyophilisierter Form
324.00 CHF - 524.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Hefe-tRNA
Inhalt und Lagerung Im Gefrierschrank lagern (-5 bis -30 °C).
Reagenztyp Hefe-tRNA
Versandbedingung Freigegeben für den Versand ohne Kühlung oder auf nassem Eis oder Trockeneis
Zur Verwendung mit (Anwendung) Träger für Nukleinsäure-Fällungen
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11508736
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
15401011
25 mg
324.00 CHF
25 Milligramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11518736
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
15401029
50 mg
524.00 CHF
50 Milligramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Hefe tRNA eignet sich als Träger für die Nukleinsäure-Aufreinigung und Präzipitationsverfahren.
Array CGH, Genexpressionsanalyse und Genotypisierung, Genotypisierung und Genomprofilierung, Microarray-Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis oder Trockeneis
Spezifikation
Spezifikation
Hefe-tRNA
Hefe-tRNA
Träger für Nukleinsäure-Fällungen
Im Gefrierschrank lagern (-5 bis -30 °C).
Freigegeben für den Versand ohne Kühlung oder auf nassem Eis oder Trockeneis
Flüssig
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ Hefe-tRNA