Learn More
Cytiva HyClone™ CDM4 CHO™ Medien, Pulver
Marke: Cytiva SH30556.01
284.04 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24275" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Spezifikation
cGMP | |
HyClone CDM4CHO Pulvermedien - ADCF; 1 x 5 l | |
Unsteril | |
Kein Phenolrot, Keine HEPES, Kein Protein |
2 °C bis 8 °C, geschützt vor Licht und Feuchtigkeit | |
Pulver | |
Glutamin, Natriumhydrogencarbonat, Poloxamer 188 | |
5 L |